2,2,6,6-Tetramethylpiperidine för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18132.0025 8.18132.0100
8.18132.0025EA 823 SEK
8.18132.0025 8.18132.0100
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine för syntes, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Formel: C₉H₁₉N
MW: 141,26 g/mol
Kokpunkt: 152 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 30…31 °C
Densitet: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 24 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005985
CAS nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 2734
ADR: 8 (3),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 25.9 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 141.25 g/mol
Boiling Point 152 - 156 °C
Vapor Pressure 14 hPa (39 °C)
Flash Point 37 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C