N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% för HPLC
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
368450010 368450025 368451000
ACRO368450010EA 2675 SEK
ACRO368450010 ACRO368450025 ACRO368451000
N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP) 99.5% för HPLC
N-Metyl-2-pyrrolidon (NMP)
Formel: C₅H₉NO
Kokpunkt: 202 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –24 °C
Densitet: 1,03 g/cm³
Flampunkt: 91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003193
CAS nummer: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
UV at 450 nm A: ≤0.01
Color scale ≤20 APHA