Piperidin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22299.0100 8.22299.0500 8.22299.2500 8.22299.9170 8.22299.9023
8.22299.0100EA 350 SEK
8.22299.0100 8.22299.0500 8.22299.2500 8.22299.9170 8.22299.9023
Piperidin för syntes, Sigma-Aldrich®
Piperidin
Formel: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Kokpunkt: 107.3
Smältpunkt: –10 °C
Densitet: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 16
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005979
CAS nummer: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 (3) I
Merck Index: 12,07621
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -10 °C
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 1.5 - 10.3 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C
Saturation concentration 115 g/m3 (20 °C) Air
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material