N-Hydroxysuccinimide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04518.0025
8.04518.0100
8.04518.0500
8.04518.0025EA
449
SEK
8.04518.0025
8.04518.0100
8.04518.0500
N-Hydroxysuccinimide för syntes, Sigma-Aldrich®
N-Hydroxysuccinimide
Formel:
C₄H₅NO₃ Kokpunkt: 363 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 93…95 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00005516 CAS nummer: 6066-82-6 EINECS: 228-001-3 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 93 - 100 °C |
Molar Mass | 115.09 g/mol |
pH | 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |