Succinimide för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms: Pyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07971.0250 8.07971.1000
8.07971.0250EA 580 SEK
8.07971.0250 8.07971.1000
Succinimide för syntes, Sigma-Aldrich®
Succinimide
Formel: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Kokpunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 121…124 °C
Densitet: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005495
CAS nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 99.08 g/mol
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 201 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (200 g/l, H2O)
Hill Formula C4H5NO2