2-Pyrrolidon zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: Pyrrolidin-2-one
MQ200
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
8.07041.0005EA 217 SEK
8.07041.0005 8.07041.0250 8.07041.1000 8.07041.9025
2-Pyrrolidon zS, Sigma-Aldrich®
2-Pyrrolidon
Formel: C₄H₇NO
MW: 85.11 g/mol
Kokpunkt: 245
Smältpunkt: 24…26 °C
Densitet: 1.1115 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 129
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005270
CAS nummer: 616-45-5
EINECS: 210-483-1
Merck Index: 12,08200
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 24 - 26 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 250 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 138 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 16.6 %(V)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 390 °C