N-Bromosuccinimid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: NBS, 1-Bromopyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
8.01949.0005EA 392 SEK
8.01949.0005 8.01949.0250 8.01949.1000 8.01949.9025
N-Bromosuccinimid för syntes, Sigma-Aldrich®
N-Bromosuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Kokpunkt: 339 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 174…179 °C
Densitet: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005510
CAS nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 13,01423
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 14.8 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 174 - 179 °C
Molar Mass 177.98 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 14.8 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
Synonyms NBS
Hill Formula C4H4BrNO2