3-Chloro-1-butyne ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
C1195-1G C1195.1G C1195-5G
TCIAC1195-1GEA 2000 SEK
TCIAC1195-1G FLUOC1195.1G TCIAC1195-5G
3-Chloro-1-butyne ≥98.0%
3-Chloro-1-butyne
Formel: C₄H₅Cl
MW: 88,54 g/mol
Kokpunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00143109
CAS nummer: 21020-24-6
EINECS: 244-151-2
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&vid=d76161abcf9cab064ea8cd27b7b40e1e6691a793&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %