4-Hydroxycinnamic acid ≥98% för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00237.0010
8.00237.0050
8.00237.0010EA
765
SEK
8.00237.0010
8.00237.0050
4-Hydroxycinnamic acid ≥98% för syntes, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxycinnamic acid
Formel:
C₉H₈O₃ |
MDL Number:
MFCD00004399 CAS nummer: 7400-08-0 EINECS: 231-000-0 |
Specifikation testresultat
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 215 - 220 °C |
Molar Mass | 164.16 g/mol |