4-Methyl-1-pentene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
M0392-25ML M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA 390 SEK
TCIAM0392-25ML TCIAM0392-500ML
4-Methyl-1-pentene ≥97.0%
4-Methyl-1-pentene
Formel: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Kokpunkt: 53°C
Smältpunkt: –153,6 °C
Densitet: 0,665 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –32°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008949
CAS nummer: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c9ff86ddcd698864969e4bae6cdf80b0c082a8&vid=33b585ab51c3531a78a8bbc09016b08410d3d94a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless clear liquid