Allylalkohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100
8.00974.1000
8.00974.0100EA
655
SEK
8.00974.0100
8.00974.1000
Allylalkohol för syntes, Sigma-Aldrich®
Allylalkohol
Formel:
C₃H₆O MW: 58.08 g/mol Kokpunkt: 97 Smältpunkt: –129 °C Densitet: 0.854 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 21 Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002920 CAS nummer: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1 (3) I Merck Index: 13,00283 |