Fumarsyra NF, SAFC®
Leverantör: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Varning
|
Synonyms:
trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
8.17073.1000
8.17073.9050
8.17073.1000EA
2375
SEK
8.17073.1000
8.17073.9050
Fumarsyra NF, SAFC®
Fumarsyra
Formel:
C₄H₄O₄ Kokpunkt: 356 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 287 °C Densitet: 1,625 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 273 °C |
MDL Number:
MFCD00002700 CAS nummer: 110-17-8 EINECS: 203-743-0 Merck Index: 13,04308 |