Fumarsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
8.00269.0100EA 342 SEK
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
Fumarsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Fumarsyra
Formel: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Kokpunkt: 356
Smältpunkt: 287
Densitet: 1.625 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 273
MDL Number: MFCD00002700
CAS nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 4.9 g/l (20 °C)
Melting Point 287 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (4.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C