Maleinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
cis-2-butendikarboxylsyra
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00380.0100
8.00380.0500
8.00380.1000
8.00380.5000
8.00380.9025
8.00380.9050
8.00380.0025
8.00380.0100EA
601
SEK
8.00380.0100
8.00380.0500
8.00380.1000
8.00380.5000
8.00380.9025
8.00380.9050
8.00380.0025
Maleinsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Maleinsyra
Formel:
C₄H₄O₄ Kokpunkt: 256 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 130…131 °C Densitet: 1,59 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 127 °C (closed cup) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00063177 CAS nummer: 110-16-7 EINECS: 203-742-5 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 13,05726 |
|
Specifikation testresultat
Solubility | 478.8 g/l (20 °C) |
Melting Point | 130 - 135 °C |
Molar Mass | 116.07 g/mol |
Bulk Density | 750 - 800 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point |
|
Density | 1.59 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.3 (100 g/l, H2O, 20 °C) |