Oleinsyra
Leverantör: Cayman Chemical
Synonyms: (9Z)-9-Octadecenoic acid
90260-500 90260-1 90260-5 90260-10
CAYM90260-500EA 610 SEK
CAYM90260-500 CAYM90260-1 CAYM90260-5 CAYM90260-10
Oleinsyra
Oleinsyra
Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Kokpunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 16,7 °C
Densitet: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 180 °C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00064242
CAS nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=b2ca47b8ca9b3692fa754c066437bd738c6486b5&prid=web&clid=SAPDAM