Diakrylamidometan 99+% för biokemi, för elektrofores
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
Synonyms: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
164790250 164791000 164795000
ACRO164790250EA 1175 SEK
ACRO164790250 ACRO164791000 ACRO164795000
Diakrylamidometan 99+% för biokemi, för elektrofores
Diakrylamidometan
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
MW: 154,17 g/mol
Kokpunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Smältpunkt: 185 °C (dec.)
Densitet: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 138 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008625
CAS nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=d3cd8e5143429fdaf3154a70d70158634356c0d3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.25
pH 5 to 7 (1 % in water)
Acrylic acid ≤0.05 %