Akrylamid 99+% för elektrofores
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Prop-2-enamide
L15075.22 L15075.36
L15075.22EA 1275 SEK
L15075.22 L15075.36
Akrylamid 99+% för elektrofores
Akrylamid
Purity: 99+% CAS No.: 79-06-1 Molecular Formula: C3H5NO Formula Weight: 71.08 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Boiling Point: 125°/25mm Beilstein Reference: 605349 Merck Reference: 14,129 UN No.: 2074 MDL No.: MFCD00008032
Formel: CH₂=CHCONH₂
MW: 71,08 g/mol
Kokpunkt: 125 °C (25 mmHg)
Smältpunkt: 82…85 °C
Densitet: 1,322
Flampunkt: 138 °C (280 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008032
CAS nummer: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=19763043b44cf6213b91f57bf13d071cd982873f&prid=web&clid=SAPDAM