Trikloretylen
Leverantör: Roth Carl
Fara
9579.1 9579.2 9579.3
ROTH9579.1EA 0 SEK
ROTH9579.1 ROTH9579.2 ROTH9579.3
Trikloretylen
Trikloretylen
Formel: ClCH=CCl₂
Kokpunkt: 86,7 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –73 °C
Densitet: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000838
CAS nummer: 79-01-6
EINECS: 201-167-4
UN: 1710
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ac57d7a9ea2e3097408c3559993eb33587aec09&vid=767d7d09973e747c5a2d07a4d46dffedfb559ceb&prid=web&clid=SAPDAM