2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra ≥99.5% för biokemi
Leverantör: VWR Chemicals
441485HEA
1500
SEK
441485H
441487M
44148BC
2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra ≥99.5% för biokemi
HEPES
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄S Smältpunkt: 210…215 °C Densitet: 1,448 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS nummer: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |
|
Specifikation testresultat
Assay | Min. 99.5 % |
Appearance | White powder |
Appearance of solution (1 mol/l) | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
pH (5%; 25°C) | 5.0 - 6.5 |
Ignition residue | Max. 0.3 % |
LOD (140°C) | Max. 0.5 % |
Cl (Chloride) | Max. 300 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 5 ppm |
Cu (Copper) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.1 % |
Pb (Lead) | Max. 5 ppm |
Absorbance (260 nm) (1 mol/l) | Max. 0.10 |
Absorbance (280 nm) (1 mol/l) | Max. 0.10 |