2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra ≥99.5% för molekylärbiologi
Leverantör: PanReac AppliChem
A3724.0250
A3724.0500
A3724.1000
A3724.0250EA
2600
SEK
A3724.0250
A3724.0500
A3724.1000
2-[4 (2-Hydroxietyl)-1-piperazinyl]-ethan sulfonsyra ≥99.5% för molekylärbiologi
HEPES
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄S Smältpunkt: 210…215 °C Densitet: 1,448 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006158 CAS nummer: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 Merck Index: 13,04672 |
|
Specifikation testresultat
DNases/RNases/Proteases | not detectable |
Assay | min. 99.5 % |
pH (1 %; H2O) | 4.7 - 6.0 |
Water | max. 0.25 % |
Chloride | max. 0.005 % |
Sulfate | max. 0.02 % |
As | max. 0.0001 % |
Fe | max. 0.001 % |
PB | max. 0.001 % |
A (1 cm/0.1 M HPLC water) at 260 nm | max. 0.1 |
A (1 cm/0.1 M HPLC water) at 280 nm | max. 0.05 |