Benzilic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00140.0250
8.00140.1000
8.00140.0250EA
858
SEK
8.00140.0250
8.00140.1000
Benzilic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Benzilic acid
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ MW: 228.25 g/mol Kokpunkt: 409 Smältpunkt: 150…152 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004447 CAS nummer: 76-93-7 EINECS: 200-993-2 Merck Index: 13,01080 |
Specifikation testresultat
Solubility | 1.41 g/l (25 °C) (experimental) |
Melting Point | 150 - 152 °C |
Molar Mass | 228.24 g/mol |
Boiling Point | 180 °C (17.3 hPa) |
Ignition Point | 530 °C |