4-(indol-3-yl) smörsyra
Leverantör: Molekula
Synonyms: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
26194554-25G 26194554-5G
MOLE26194554-25GEA 0 SEK
MOLE26194554-25G MOLE26194554-5G
4-(indol-3-yl) smörsyra
4-(indol-3-yl) smörsyra
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203.24 g/mol
Smältpunkt: 121…126 °C
Densitet: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005664
CAS nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987