Ethyl indol-3-ylacetate ≥98%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
A13474.06 A13474.14 AB148816.0100
A13474.06EA 1525 SEK
A13474.06 A13474.14 ABCRAB148816.0100
Ethyl indol-3-ylacetate ≥98%
Ethyl indol-3-ylacetate
Purity: 98+% CAS No.: 778-82-5 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 41-44° Boiling Point: 164-166°/1mm Beilstein Reference: 171682 MDL No.: MFCD00005635
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Kokpunkt: 164…166 °C (1 mmHg)
Smältpunkt: 41…44 °C
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00005635
CAS nummer: 778-82-5
EINECS: 212-296-0