Metoximetylbutanol för syntes
Leverantör: Merck
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
8.14337.0100EA 370 SEK
8.14337.0100 8.14337.0500 8.14337.9025 8.14337.9185
Metoximetylbutanol för syntes
Metoximetylbutanol
Formel: C₆H₁₄O₂
Kokpunkt: 174 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –50 °C
Densitet: 0,9038 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00044771
CAS nummer: 56539-66-3
EINECS: 260-252-4