Metyl-tert-butyleter ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Leverantör: VWR Chemicals
Fara
Synonyms: MTBE
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
22105.295EA 1300 SEK
22105.295 22105.320
Metyl-tert-butyleter ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® för HPLC
Metyl-tert-butyleter
Formel: (CH₃)₃COCH₃
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –108,6 °C
Densitet: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: −28 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008812
CAS nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=477004dfd54795162f3af9e749be2463724f0884&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Transmittance (254 nm) Min. 60 %
Transmittance (280 nm) Min. 80 %