2-Amino-2-metylpropanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamine, AMP
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01465.0250
8.01465.1000
8.01465.2500
8.01465.9026
8.01465.0250EA
484
SEK
8.01465.0250
8.01465.1000
8.01465.2500
8.01465.9026
2-Amino-2-metylpropanol för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-metylpropanol
Formel:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH MW: 89,14 g/mol Kokpunkt: 165 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 18…26 °C Densitet: 0,667 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 67 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008051 CAS nummer: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Merck Index: 13,00448 |
Specifikation testresultat
Melting Point | 30 - 31 °C |
Molar Mass | 89.14 g/mol |
Boiling Point | 165 °C (1013 hPa) (anhydrous) |
Vapor Pressure | 0.45 hPa (20 °C) |
Flash Point | 77.8 °C |
Refractive Index | 1.448 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.95 g/cm3 (25 °C) |
pH | 11.3 (10 g/l, H2O) |
Ignition Point | 438 °C |