Isosmörsyra ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Metylpropionsyra
I0103-25ML I0103-500ML
TCIAI0103-25MLEA 215 SEK
TCIAI0103-25ML TCIAI0103-500ML
Isosmörsyra ≥99.0%
Isosmörsyra
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kokpunkt: 155°C
Smältpunkt: –47°C
Densitet: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 56°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002658
CAS nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05155
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c8c69aac5cb01cf5f3b8e1a74a3a5cef2eec862&vid=4c8c69aac5cb01cf5f3b8e1a74a3a5cef2eec862&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %