Isosmörsyra zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2-Metylpropionsyra
MQ200
8.00472.0100 8.00472.1000
8.00472.0100EA 499 SEK
8.00472.0100 8.00472.1000
Isosmörsyra zS, Sigma-Aldrich®
Isosmörsyra
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Kokpunkt: 155
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 57
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002658
CAS nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 (8) III
Merck Index: 13,05172
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point -45 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Boiling Point 153 - 155 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 57.5 °C
Refractive Index 1.3925 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 - 12 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 420 °C