2-Etylhexansyra, Supelco®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 245 SEK
02529-1ML-F 02529-5ML-F
2-Etylhexansyra, Supelco®
2-Etylhexansyra
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kokpunkt: 228 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –82,8 °C
Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002675
CAS nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM