2-Etylhexansyra zS, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
MQ200
8.00758.0100 8.00758.1000
8.00758.0100EA 465 SEK
8.00758.0100 8.00758.1000
2-Etylhexansyra zS, Sigma-Aldrich®
2-Etylhexansyra
Formel: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Kokpunkt: 228
Smältpunkt: –82.8 °C
Densitet: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 114
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002675
CAS nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1.4 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 226 - 229 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.4241 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 6.7 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (1.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 310 °C