Pivalic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
Synonyms:
2,2-Dimethylpropionic acid, Trimethylacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01336.0100
8.01336.1000
8.01336.9050
8.01336.0100EA
557
SEK
8.01336.0100
8.01336.1000
8.01336.9050
Pivalic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Pivalic acid
Formel:
C₅H₁₀O₂ MW: 102,13 g/mol Kokpunkt: 164 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 32…35 °C Densitet: 0,91 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 640 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004194 CAS nummer: 75-98-9 EINECS: 200-922-5 UN: 1759 ADR: 8,III Merck Index: 12,07667 |
Specifikation testresultat
Solubility | 25 g/l (20 °C) |
Melting Point | 32 - 35 °C |
Molar Mass | 102.13 g/mol |
Boiling Point | 164 °C |
Vapor Pressure | 0.85 hPa (20 °C) |
Flash Point | 64 °C |
Refractive Index | 1.3931 (37 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |