SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Leverantör: Avantor
8109-06EA 4375 SEK
8109-06 8109-09
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Hydrophobic DVB
Kromatografikolonn
Dessa kolonner har BAKERBOND® DVB polymerhartser, som är en produkt av ultraren polymermikropartikelteknologi. Dessa hartspartiklar har en stor yta, är mycket stela, stabila över pH-intervall 1 till 14, kan fuktas med vatten och påverkas inte av att sorbenten torkar. Dessa kolonner rekommenderas vid användning av avancerade detektionsmetoder.
  • Förbättra provberedningsåterställning
  • Polymerbaserat
Allmänna tillämpningar: svagt polära eller icke-polära analyter.
Dessa SPE-kolonner kan användas i adsorptionsläge.