SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Leverantör: Avantor
8174-02EA 0 SEK
8174-02 8174-09 8174-04 8174-08
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Kromatografikolonn
Ultra-rena PP-kolonner BAKERBOND® HPLC-media är framtagna för att spara tid, minimera arbetet och slutliga lösningsmedelsvolymer samt förbättra prestanda. Genomloppstiderna är upp till nio gånger snabbare än traditionella kolonner. Det inbyggda kolonnskyddsfiltret och den högre analytkoncentrationen kan reducera eller eliminera stegen med förfiltrering och koncentration.
  • Genomloppstiderna är upp till nio gånger snabbare än traditionella SPE-kolonner
  • Unik laminär konfiguration
  • Kiselbaserat
  • Extraktionskolonner för missbruksdroger
Allmänna tillämpningar: karboxy-tetra-hydrocannabinol (THC).