SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Leverantör: Avantor
7606-02EA 5700 SEK
7606-02 7606-06 7606-09 7606-11
SPE-kolonner, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Kromatografikolonn
Ultra-rena PP-kolonner BAKERBOND® HPLC-media är framtagna för att spara tid, minimera arbetet och slutliga lösningsmedelsvolymer samt förbättra prestanda. Genomloppstiderna är upp till nio gånger snabbare än traditionella kolonner. Det inbyggda kolonnskyddsfiltret och den högre analytkoncentrationen kan reducera eller eliminera stegen med förfiltrering och koncentration.
  • Genomloppstiderna är upp till nio gånger snabbare än traditionella SPE-kolonner
  • Unik laminär konfiguration
  • Kiselbaserat
Allmänna tillämpningar: icke-joniska, icke-polära till måttligt polära analyter.
Dessa SPE-kolonner kan användas i Reversed Phase-läge.