Natriumhexan-1-sulfonatmonohydrat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Leverantör: Merck
Synonyms: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.18305.0025 1.18305.0100
1.18305.0025EA 10880 SEK
1.18305.0025 1.18305.0100
Natriumhexan-1-sulfonatmonohydrat, LiChropur™ för jonparkromatografi, Supelco®
Natriumhexan-1-sulfonatmonohydrat
Formel: C₆H₁₃O₃SNa
MW: 188,22 g/mol
Smältpunkt: 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007542
CAS nummer: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=f98fce9a53ea29283b11fb44162f26067930bbbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Hill Formula C₆H₁₃NaO₃S
Molar Mass 188.22 g/mol
pH value 5.5 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering