Sodium-1-decanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
8.41036.0010EA 836 SEK
8.41036.0010 8.41036.0050 8.41036.0002
Sodium-1-decanesulphonate för syntes, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Formel: C₁₀H₂₁NaO₃S
Smältpunkt: > 300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007526
CAS nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Order Now
Specifikation testresultat
Melting Point 300 °C
Molar Mass 244.33 g/mol