1-Butanesulphonic acid sodium salt för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Synonyms:
Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41661.0010
8.41661.0050
8.41661.0005
8.41661.0010EA
849
SEK
8.41661.0010
8.41661.0050
8.41661.0005
1-Butanesulphonic acid sodium salt för syntes, Sigma-Aldrich®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formel:
C₄H₉NaO₃S MW: 160.17 g/mol Smältpunkt: > 300 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007540 CAS nummer: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |
Specifikation testresultat
Melting Point |
|
Molar Mass | 160.17 g/mol |