Metansulfonsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9025
8.06022.0005EA 425 SEK
8.06022.0005 8.06022.0250 8.06022.1000 8.06022.9025
Metansulfonsyra för syntes, Sigma-Aldrich®
Metansulfonsyra
Formel: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
Kokpunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 20 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 189 °C (closed cup)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007518
CAS nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 13,05981
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=641896135b9e294e26667c3307aeefb0ef7c7249&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 20 °C
Molar Mass 96.11 g/mol
Boiling Point 167 °C (13 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 189 °C
Refractive Index 1.4303 (20 °C, 589 nm)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material