Ethanesulphonic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20016.0005 8.20016.0025
8.20016.0005EA 706 SEK
8.20016.0005 8.20016.0025
Ethanesulphonic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonic acid
Formel: C₂H₆O₃S
MW: 110,13 g/mol
Kokpunkt: 123 °C (1 mmHg)
Smältpunkt: –17 °C
Densitet: 1,343 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007529
CAS nummer: 594-45-6
EINECS: 209-843-0
UN: 2586
ADR: 8,III
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility C2H6O3S
Melting Point C2H5SO3H
Molar Mass 110.13 g/mol
Boiling Point 136 - 140 °C (3 hPa)
Refractive Index 1.4335 (20 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)