Metyltiocyanat ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
H27879.AA H27879.AC H27879.AE
H27879.AAEA 585 SEK
H27879.AA H27879.AC H27879.AE
Metyltiocyanat ≥99%
Metyltiocyanat
Purity: 99% CAS No.: 556-64-9 Molecular Formula: CH3SCN Formula Weight: 73.11 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4680 Odour: Pungent Melting Point: -5° Boiling Point: 131° UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00001830
Formel: C₂H₃NS
MW: 73.12 g/mol
Kokpunkt: 131 °C
Smältpunkt: –5 °C
Densitet: 1.068
Flampunkt: 38 °C (100 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001830
CAS nummer: 556-64-9
EINECS: 209-134-6
UN: 2929
Merck Index: 12,06209