Clelandreagens för biokemi, Millipore®
Leverantör: Merck
|
Varning
|
Synonyms:
cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.11474.0001
1.11474.0005
1.11474.0025
1.11474.0500
1.11474.0001EA
480
SEK
1.11474.0001
1.11474.0005
1.11474.0025
1.11474.0500
Clelandreagens för biokemi, Millipore®
Clelandreagens
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ MW: 154,25 g/mol Kokpunkt: ∼125 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 42…44 °C Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00004877 CAS nummer: 3483-12-3 EINECS: 222-468-7 |