Clelandreagens ≥99% för molekylärbiologi
Leverantör: MP Biomedicals
Varning
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
02194821.2 0219482150 0219482101 0219482105 0219482110 0219482125
ICNA02194821.2EA 480 SEK
ICNA02194821.2 ICNA0219482150 ICNA0219482101 ICNA0219482105 ICNA0219482110 ICNA0219482125
Clelandreagens ≥99% för molekylärbiologi
Clelandreagens
Storage temperature: +4°C
pH: (0.1 M in H2O, 25°C): 4.0 to 6.0 (Lit.)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Kokpunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 42…44 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004877
CAS nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM