Clelandreagens ≥99.5% för molekylärbiologi
Leverantör: PanReac AppliChem
Varning
A2948.0005 A2948.0010 A2948.0025
A2948.0005EA 1325 SEK
A2948.0005 A2948.0010 A2948.0025
Clelandreagens ≥99.5% för molekylärbiologi
Clelandreagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Kokpunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 42…44 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004877
CAS nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM