Clelandreagens ≥99.5% för biokemi
Leverantör: PanReac AppliChem
Varning
A1101.0005 A1101.0025 A1101.0100
A1101.0005EA 1175 SEK
A1101.0005 A1101.0025 A1101.0100
Clelandreagens ≥99.5% för biokemi
Clelandreagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Kokpunkt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 42…44 °C
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004877
CAS nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM