2,3-Dimercapto-1-propanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Dimercapto-2,3 propanol-1, Dithioglycerine, 2,3-Dimercaptopropanol, BAL, Dimercaprol, 2,3-Dimercaptopropan-1-ol, 2,3-Dimercaptopropane-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18757.0005 8.18757.0025 8.18757.0002
8.18757.0005EA 2775 SEK
8.18757.0005 8.18757.0025 8.18757.0002
2,3-Dimercapto-1-propanol för syntes, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimercapto-1-propanol
Formel: C₃H₈OS₂
MW: 124,22 g/mol
Kokpunkt: 223 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 77 °C
Densitet: 1,2531 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 112 °C (closed cup)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004864
CAS nummer: 59-52-9
EINECS: 200-433-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=745c14e3244d75cab02b536ae9d18ec21829aeba&vid=1026537d600b92e5085f67a397eec2eb1f189996&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility 87 g/l (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 124.22 g/mol
Boiling Point 63 - 68 °C (0.27 hPa)
Vapor Pressure 7.4 hPa (100 °C)
Flash Point 112 °C
Density 1.24 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 6.5 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Synonyms Dithioglycerine, Dimercaprol, BAL
Hill Formula C3H8OS2
Chemical Formula HOCH2CH(SH)CH2SH