Aluminiumtriisopropylat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Aluminiumisopropoxid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01079.9020 8.01079.9050
8.01079.9020EA 0 SEK
8.01079.9020 8.01079.9050
Aluminiumtriisopropylat för syntes, Sigma-Aldrich®
Aluminiumtriisopropylat
Formel: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204,25 g/mol
Kokpunkt: 135 °C (13 hPa)
Smältpunkt: 119 °C
Densitet: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008870
CAS nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 134 °C
Molar Mass 204.24 g/mol
Boiling Point 94 °C (0.6 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (21 °C)
Flash Point 26 °C
Refractive Index 1.432 (23 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2 %(V)
Density 1.035 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable Solid