Aluminiumtriisopropylat 99.99%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
Synonyms: Aluminiumisopropoxid
212230100 212230500 212232500
ACRO212230100EA 1300 SEK
ACRO212230100 ACRO212230500 ACRO212232500
Aluminiumtriisopropylat 99.99%
Aluminiumtriisopropylat
Formel: C₉H₂₁AlO₃
MW: 204,25 g/mol
Kokpunkt: 125…130 °C (38 mmHg)
Smältpunkt: 129…136 °C
Densitet: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008870
CAS nummer: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤150 ppm