Natriummetanolat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Sodium methylate, Sodium methanolate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500
8.06538.0005EA 305 SEK
8.06538.0005 8.06538.0250 8.06538.0500
Natriummetanolat för syntes, Sigma-Aldrich®
Natriummetanolat
Formel: CH₃NaO
MW: 54,02 g/mol
Smältpunkt: 127 °C
Densitet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00012179
CAS nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN: 1431
ADR: 4.2 (8),II
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 127 °C (decomposition)
Molar Mass 54.02 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 300 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
Synonyms Sodium methoxide, Sodium methanolate
Hill Formula CH3NaO
Chemical Formula CH3ONa