Propionsyraanhydrid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00608.9025 8.00608.9010
8.00608.9025EA 0 SEK
8.00608.9025 8.00608.9010
Propionsyraanhydrid för syntes, Sigma-Aldrich®
Propionsyraanhydrid
Formel: C₆H₁₀O₃
Kokpunkt: 167 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009303
CAS nummer: 123-62-6
EINECS: 204-638-2
UN: 2496
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08011