Ättiksyraanhydrid, vattenfri 99+%, ren
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Fara
Synonyms: Acetyl oxide, Acetyl acetate
149490010 149490025 149490250
ACRO149490010EA 1125 SEK
ACRO149490010 ACRO149490025 ACRO149490250
Ättiksyraanhydrid, vattenfri 99+%, ren
Ättiksyraanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
MW: 102.09 g/mol
Kokpunkt: 139.9
Smältpunkt: –73.1 °C
Densitet: 1.087 g/cm³
Flampunkt: 54 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008705
CAS nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f107a66d926eb36bee4d132880765bc7fc2db7c8&vid=1c6b77698bd69c2f562bcda9bf02b8dc694a0d16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24° to +28° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)